Learn More
Novus Biologicals™ AbSelect™ Generic Antibody Purification Kit
Fast and simple method to purify antibodies from ascites fluid and serum
641.87€ - 1160.89€
Specifica
Product Type | Antibody Purification Kit |
---|---|
Content And Storage | 4°C. Do not freeze. |
Codice del prodotto | Marca | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18048685
|
Novus Biologicals™
860-0005 |
1 Purification |
641.87€
1 test |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18005765
|
Novus Biologicals™
860-0010 |
3 Purifications |
1160.89€
3 tests |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The AbSelect method involves capture of the antibody on protein A resin and the removal of unwanted substances by a simple wash procedure. The purified product is then eluted and neutralized. The antibody to be purified or cleaned up ideally is in a volume of 100μL to 0.5mL, up to 500μg of antibody can be purified in each run.
Compatible with lightning-link antibody labeling system, which allows purified antibody to be rapidly conjugated with wide variety of labelsSpecifica
Antibody Purification Kit | |
4°C. Do not freeze. |