Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, fluorescein
Codice prodotto. p-8015681
Click to view available options
N. di reazioni:
1600 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
1600 reazioni
400 reazioni
Codice prodotto. 11882163
Marca: Thermo Scientific™ AB4219B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Incorporates an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
  • High performance - ABsolute sensitivity, consistency & convenience
  • Enhanced contrast and reduced errors - easily identify correctly aliquotted reaction mix in all plates and tubes
  • Universal - compatible with all major qPCR platforms
  • Adaptable - available with ROX or Fluorescein passive reference dyes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Content And Storage Contains:
• 16 x 1.25 mL ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix (2X)
Sufficient for 1600 x 25 μL reactions.
Store at -20°C
Metodo di rilevamento SYBR
Formato Tube
GC-Rich PCR Performance High
PCR Method qPCR
Polimerasi Taq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Linea di prodotti ABsolute Blue
Product Type Real Time PCR SYBR Master Mix
Sufficiente per 1600 Reactions of 25 μL Each
Da utilizzare con (applicazione) Gene Expression, Genotyping, siRNA Validation
Compatibilità qPCR Cyclers
N. di reazioni 1600 Reactions
Tipo di campione DNA, dsDNA
Volume 16 x 1.25 mL