Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial
Incorporates an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
692.00€ - 2160.00€
Specifica
Metodo di rilevamento | SYBR |
---|---|
Formato | Tube |
GC-Rich PCR Performance | High |
PCR Method | qPCR |
Polimerasi | Taq DNA Polymerase |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11852163
|
Thermo Scientific™
AB4167A |
400 Reactions |
692.00€
400 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11842163
|
Thermo Scientific™
AB4166B |
1,600 Reactions |
2160.00€
1600 reazioni |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
- High performance - ABsolute sensitivity, consistency & convenience
- Enhanced contrast and reduced errors - easily identify correctly aliquotted reaction mix in all plates and tubes
- Universal - compatible with all major qPCR platforms
- Adaptable - available with ROX or Fluorescein passive reference dyes
Specifica
SYBR | |
High | |
Taq DNA Polymerase | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Real Time PCR SYBR Master Mix | |
Block-Based qPCR Instruments | |
DNA, dsDNA |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute Blue | |
Gene Expression, Genotyping, siRNA Validation | |
2X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.