Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Codice prodotto. p-7083367
Click to view available options
N. di reazioni:
1600 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
1600 reazioni
400 reazioni
Codice prodotto. 11847682
Marca: Thermo Scientific™ AB1138B
Optimized for use with hybridization probes and contain all the components necessary to perform quantitative PCR, with the exception of template and primers/probes.
Enjoy sensitivity and reproducibility in real-time PCR applications with Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-Based Detection qPCR Master Mixes.
  • High sensitivity & specificity - The master mixes contain our patented hot start enzyme Thermo-Start DNA Polymerase
  • Reproducibility - All mixes undergo extensive QC to ensure batch to batch consistency
  • Optimized buffer - For maximal performance in multiplex reactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Content And Storage Contains:
• 16 x 1.25 mL ABsolute QPCR ROX Mix (2X)
Store at -20°C
Metodo di rilevamento Primer-probe
GC-Rich PCR Performance High
PCR Method qPCR
Polimerasi Taq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Linea di prodotti ABsolute
Product Type qPCR Mix
Quantità 1,600 reactions
Sufficiente per 1600 Reactions
Da utilizzare con (applicazione) Gene Expression
Fedeltà (rispetto a taq) 2 X
N. di reazioni 1600 Reactions
Tipo di campione DNA, dsDNA
Volume 20 mL