Learn More
Cytiva Accessories For Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System: Insulation
Accessories for Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
Marca:  Cytiva 80111611
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 10147144
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • For cooling tubing 14/27mm
  • Length: 180m
Specifica
Specifica
Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
71 in.
0.55 in.
1.4 cm
Insulation
180 cm
1.06 in.
2.7 cm