Learn More
Cytiva Accessories for SE 250/260 Mini-vertical Gel Units: Comb, no of wells = 10
Marca:  Cytiva SE211A-10-.75
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10595215
  • 97.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Vertical Gel Unit
PTFE
0.02 in.
3.6μL/ mm
0.03 in.
Comb
10
0.07 cm
0.48 cm
0.1 cm