Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for the LP Vortex Mixer
Optimize flexibility and performance by using Thermo Scientific™ Accessories for LP Vortex Mixers.
Marca:  Thermo Scientific™ 88880122
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11000kg
Codice prodotto. 15278874
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Optimize flexibility and performance by using Thermo Scientific™ Accessories for LP Vortex Mixers.
  •  Warranty: 2 years
Specifica
Specifica
Tube Holder
15 mm
Tube Holder with Insert Retainer (dia. 15mm)
Vortex Mixer
Offerte speciali
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.