Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver
Optimize the performance of your Thermo Scientific™ Tube Revolver by using these accessories.
10.50€ - 15.90€
Specifica
Capacità | Tubes |
---|---|
Product Type | Rotisserie Paddle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotator/Rocker |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15208914
|
Thermo Scientific™
88881007 |
Palette 1.5 ml/2 ml |
10.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15288904
|
Thermo Scientific™
88881005 |
Palette 10 ml/15 ml |
10.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15218914
|
Thermo Scientific™
88881008 |
Paddles 0.5mL/0.8mL |
10.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15298904
|
Thermo Scientific™
88881006 |
Paddles 5 mL/7mL |
10.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15228914
|
Thermo Scientific™
88881009 |
Paddles 50mL |
15.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Optimize performance by using Thermo Scientific™ Accessories for Tube Revolver.
Specifica
Tubes | |
Rotisserie Paddle | |
Rotator/Rocker |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.