Learn More
BRAND™ Batteria NiMH di ricambio per pipettatore accu-jet™ Pro
Per un controllo superiore delle pipette. Gli accessori per pipettatore BrandTech™ accu-jet™ pro includono filtri a membrana di ricambio sterili e non sterili, adattatori in silicone con valvola di ritegno in PTFE, batteria NiMH, caricatore a 240 V, 60 Hz e supporto per il fissaggio a parete.
Marca: BRAND™ 26540
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Accessori per pipettatore BrandTech™ accu-jet™ pro disponibili per l'ordine, tra cui:- filtri a membrana sterili da 0.2mμ
- filtri a membrana non sterili da 0.2mμ
- Adattatore in silicone con valvola di controllo in PTFE
- Ricaricatore, 240V, 60Hz
- Batteria NiMH per uso senza fili.
- Supporto da parete grigio di ingombro ridotto
Specifica
Grigio | |
Supporto a parete | |
Dosatore per pipette accu-jet™ pro |