Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18 HPLC Columns
Use this column, with its specially designed solid core, for high-resolution separation of biomolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ 16126-152130
Codice prodotto. 12625695
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Offer phase characteristics designed for the separation of peptides with Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18 LC Columns. Based on Core Enhanced Technology, Accucore columns provide fast, high-resolution biomolecule separations without the elevated backpressures required by sub-2μm particles.
  • 150Å pore size solid core particles for fast biomoleucule separations
  • Superb resolution at low backpressures
  • Exceptionally rugged columns
  • Designed for the separation of peptides Outstanding resolution
Ordering Information:
Other custom column dimensions are available. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
HPLC
14500 psi (1000 bar)
1 to 11
80 m²/g
L1
Accucore
7%
2.1 mm
150 mm
2.6 μm
150 Å
60°C
C18
Silice ultrapura Solid Core, sferica
A fase inversa
Reversed Phase