Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Selectivity Kits
Verify optimum selectivity of Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC columns for polar analytes.
Marca:  Thermo Scientific™ 17X26-052130-3VC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 11367551
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Selectivity Kits to verify optimum selectivity of Accucore HPLC columns for polar analytes.
Based on Core Enhanced Technology, Accucore columns provide fast, high-resolution separations—without the elevated backpressures required by sub-2μm particles.
  • Fast separations with excellent resolution and sensitivity
  • Lower backpressures so that UHPLC is not required
  • Kit contains 1 Accucore aQ HPLC Column, 1 Accucore PFP Column, and 1 Accucore HILIC Column
Specifica
Specifica
HPLC Column Kit
HPLC
Spherical Solid Core
80 Å
aQ C18, HILIC, PFP
Yes
2.1 mm
50 mm
2.6 μm
130 m²/g
Silica