Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10400121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
Codice prodotto. 10400121
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228000250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-82-4
Formula molecolare C4H10N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 182.194
Numero MDL MFCD00008030
InChI Key DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC Name 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifica
Absorbance (c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Materiale o nome chimico ACES
Condizioni di assorbanza (c=5, H2O)
Nota nome Extra Pure
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
pH 3.6 to 4.4 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 37
Peso formulazione 182.19
Percent Purity ≥98.5%
Grado Ultrapuro