Learn More
Acetic Acid Solution, 0.1mol/L, 1000mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12970904 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Codice prodotto. 12970904
Marca: Fisher Chemical VL 200 1000
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System; also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Concentrazione 0.1mol/L
Quantità 1000 mL