Learn More
Acetic acid, ≥99.99% (trace metals basis), Honeywell
Codice prodotto. 15604100 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
pezzi 4
Codice prodotto. 15604100
Marca: Honeywell Research Chemicals 338826100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
≥99.99% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Formula lineare CH3CO2H
Numero UN UN2789
Beilstein 506007
Peso formulazione 60.05g/mol
Percent Purity ≥99.99% (trace metals basis)
Densità 1.049g/mL at 25°C
Quantità 100 mL
Limite di esplosione 4% at 59°F, 16% at 92°F
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 800°F
Densità vapore 2.07 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid