Learn More
Acetic acid, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 1.0N, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7080464
Click to view available options
Quantità:
1 Unit
6 Units
Dimensione della confezione:
1 unità
6 unità
Codice prodotto. 11369289
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088556.LQ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid Acculute Standard Volumetric Solution
Nota nome Final Concentration 1.0N
Formula lineare CH3CO2H
Numero UN UN2790
Peso formulazione 60.05
Quantità 1 Unit
Odore Pungent
Forma fisica Liquid