Learn More
Acetic acid, ammonium salt, 98+%, for HPLC
Codice prodotto. p-4813295 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11954901
Marca: Thermo Scientific 219990500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.083
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, ammonium salt
Punto di fusione 114.0°C
Formula lineare CH3CO2NH4
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Peso formulazione 77.08
Percent Purity 98+%
Grado HPLC
Quantità 50 g
Punto d'infiammabilità 136°C