Learn More
Acetic acid glacial 99-100%, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10127950 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
2.5 L
Codice prodotto. 10127950
Marca: JT Baker 6003.2500
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. Monographs
Specifica
CAS 64-19-7
Intervallo percentuale saggio 99.6 to 100.5 %
Formula molecolare C2H4O2
Numero MDL MFCD00036152
Sinonimo Ethanoic acid
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.005 %
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.