missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic Acid Glacial, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 15672169 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15672169

Marca: Fisher Chemical A/0400/PB15

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

C2H4O2, CAS Number-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinegar acid, ethanoic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, glacial, ethylic acid, 2.5L, 117 deg.C, CHEBI:15366, Colorless, 60.05g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 deg.C, 36152, 60.052, <-0.1ppm

C2H4O2, CAS Number-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinegar acid, ethanoic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, glacial, ethylic acid, 2.5L, 117 deg.C, CHEBI:15366, Colorless, 60.05g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 deg.C, 36152, 60.052, <-0.1ppm

Identificatori chimici

CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O

Spécification

pH 2.5
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 117°C
Colore Colorless
Peso formulazione 60.05g/mol
Quantità 1 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 2.1
Pressione del vapore 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid glacial
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Mention de danger
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis