Learn More
Acetic Acid, Glacial (HPLC), Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072767 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 10365020
Marca: Fisher Chemical A/0406/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H4O2, CAS Number-64-19-7, 1L, 117 deg.C, Colorless, 60.05g/mol, 16 deg.C, 36152, Plastic Coated Glass bottle, 2.5, Liquid, 2.1, 1.52kPa at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifications
pH 2.5
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 117°C
Colore Colorless
Peso formulazione 60.05g/mol
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 2.1
Pressione del vapore 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid