Learn More
Acetic Acid Glacial, Pure, Aldehyde Free, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10620131 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500mL, HDPE plastic bottle
Codice prodotto. 10620131
Marca: Fisher Chemical A/0430/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 2.5
CAS 64-19-7
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 117°C
Colore Colorless
Formula molecolare C2H4O2
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Peso formulazione 60.05g/mol
Quantità 500 mL
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 2.1
Pressione del vapore 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.