Learn More
Acetic Acid, Glacial USP/FCC/ACS, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
SAFEMOR
Dimensione della confezione:
500mL
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Acetic Acid, Glacial |
| Peso formulazione | 60.05 |
| Grado | ACS/FCC/USP |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | SAFEMOR |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.