Learn More
Acetic acid, Reagent Grade, ≥99.0%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic acid |
| Nota nome | Reagent Grade, ≥99.0% |
| Punto di fusione | 16.2°C (literature) |
| Punti di ebollizione | 118°C |
| CAS max % | 100.0000% |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 100.5% |
| Formula lineare | CH3CO2H |
| Numero UN | UN2789 |
| Beilstein | 506007 |
| Peso formulazione | 60.05 |
| Vedi altri risultati |