Learn More
Acetic acid, sodium salt, 99+%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. p-45214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10656042
Marca: Thermo Scientific Acros 220892500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt
Nota nome p.a.
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 20°C)
Punto di fusione 324.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3CO2Na
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC Name sodium acetate
Peso formulazione 82.03
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità >250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli