Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. p-3734293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10011140
Marca: Thermo Scientific Acros 123240010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid, sodium salt trihydrate
Punto di fusione 58.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Indice di Merck 15, 8709
Informazioni di solubilità Solubility in water: 762g/L (20 °C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
IUPAC Name sodio; acetato
Peso formulazione 136.08
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Adhering Crystals