Learn More
Acetic acid solution, 0.5M, Honeywell™
Codice prodotto. 15634130 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15634130
Marca: Honeywell-Fluka 342551L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 0.5 M CH3COOH (0.5N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid solution
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Formula lineare CH3CO2H
Numero MDL MFCD00036152
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentrazione 0.5M
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Peso formulazione 60.05g/mol
Quantità 1 L