Learn More
Acetic Acid Solution 50%, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Specifica
Specifica
| pH | <2 |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Densità | 1.03g/mL |
| Quantità | 5 L |
| Odore | Specific |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetic acid 50 vol. % solution
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid