Learn More
Acetic acid, tested according to Ph.Eur., Honeywell™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15685580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15685580
Marca: Honeywell-Fluka 457411L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tested according to Ph.Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Nota nome tested according to Ph.Eur.
CAS 64-19-7
Colore Colorless
Formula molecolare C2H4O2
Formula lineare CH3CO2H
Numero MDL MFCD00036152
Numero UN UN2789
Beilstein 506007
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC Name acido acetico
Molecular Weight (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Peso formulazione 60.05g/mol
Densità 1.049g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 4% at 59°F, 16% at 92°F
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 800°F
Densità vapore 2.07 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Mention de danger
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Conseils de prudence
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis