Learn More
Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1 |
| Formula lineare | CH3COOH · N(CH2CH3)3 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3688333 |
| Peso formulazione | 161.24g/mol |
| Densità | 1.010g/mL at 20°C |
| Quantità | 100 mL |