Learn More
Acetone, Histological Grade, ≥99.5%, Honeywell
Catalog Number p-7120101
Click to view available options
Quantità:
500 mL
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -94°C (literature)
Nota nome Histological Grade, ≥99.5%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.132
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.359
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore 184mmHg (20°C)
Numero UN UN1090
Beilstein 635680
Peso formulazione 58.08
Percent Purity >99.5%
Grado Histological