Learn More
Acetone, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, HDPE plastic bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
Marca: Fisher Chemical A/0600/PB17
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-64-1 Peso : 1.97500kg Transport : UN number : 1090 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, HDPE plastic bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
Specifica
67-64-1 | |
2.5 L | |
C3H6O | |
58.08g/mol | |
0.32 mPaS at 20°C | |
7 | |
56°C |
Plastic Coated Glass bottle | |
Colorless | |
8765 | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
-95°C | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Acetone
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.