Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Nota nome | CHROMASOLV, for HPLC, gradient grade, 99.9% |
CAS max % | 100.0000% |
Numero UN | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Percent Purity | >99.9% |
Grado | HPLC |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Glass Bottle |