Learn More
Acipimox, Thermo Scientific™
Catalog Number 17555535
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
51037-30-0
C6 H6 N2 O3
51037-30-0
C6 H6 N2 O3
Materiale o nome chimico Acipimox
Quantità 5 g
Solubilità Soluble in methanol
Indice di Merck 13-113
Punto di fusione 180°C to 190°C
Peso formulazione 154.12
Forma fisica Powder
Colore White to Almost-white
Purezza ≥98.0%
InChI Key DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(C(O)=O)=[N+]1[O-]
IUPAC Name 2-carboxy-6-methylpyrazin-1-ium-1-olate
Molecular Weight (g/mol) 154.13