Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Marca:  Novus Biologicals NBP3-06707-5PLATES
Codice prodotto. 18330123
  • 526.00€ / pezzi 5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of E. coli Aconitate hydratase B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aconitate hydratase B
Monoclonal
acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
5 Plates
E. coli
Antibody Pairs
ELISA
HRP
Mouse
RUO
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.