Learn More
Aconitate hydratase B Mouse anti-E. coli, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
526.00€ - 1290.00€
Specifica
| Antigene | Aconitate hydratase B |
|---|---|
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18330123
|
Novus Biologicals
NBP3-06707-5PLATES |
5 Plates |
526.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18341972
|
Novus Biologicals
NBP3-06707-15PLATES |
15 Plates |
1290.00€
pezzi 15 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of E. coli Aconitate hydratase B.Specifica
| Aconitate hydratase B | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| E. coli | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| HRP | |
| RUO | |
| acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ | |
| Antibody Pairs |