Learn More
ACOT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | ACOT11 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16857383
|
Proteintech
10776-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16847383
|
Proteintech
10776-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a member of the acyl-CoA thioesterase family which catalyse the conversion of activated fatty acids to the corresponding non-esterified fatty acid and coenzyme A. Expression of a mouse homolog in brown adipose tissue is induced by low temperatures and repressed by warm temperatures. Higher levels of expression of the mouse homolog has been found in obesity-resistant mice compared with obesity-prone mice, suggesting a role of acyl-CoA thioesterase 11 in obesity. Alternative splicing results in transcript variants.Specifica
| ACOT11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q8VHQ9, Q8WXI4 | |
| 100363074, 26027, 329910 | |
| ACOT11 Fusion Protein Ag1176 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ACOT11 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ACOT11, acyl CoA thioesterase 11, BFIT, BFIT1, BFIT2, KIAA0707, STARD14, THEA, THEM1 | |
| Acot11 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |