Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acro™ 50 Vent Devices with PTFE Membrane
Disposable filters ideal for the sterile venting of small containers and as an in-line gas filter.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4250
849.94 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.26000kg
Codice prodotto. 17114291
  • 1095.00€ / pezzi 72
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Contain a hydrophobic PTFE membrane
  • Large effective filter area provides high flow rates and filters can be autoclaved several times ensuring low costs
Specifica
Specifica
Autoclavable
0.2 μm
19.6 cm2
Stepped Hose Barb Connection
50 mm
PTFE
Non-sterile
Polypropylene
72/Pk.