Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filter with Polypropylene Housing
Syringe Filter for use in cell culture and other sensitive biological research.
167.00€ - 3325.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Area di filtraggio | 3.9 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <125 μL |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Temperatura (sistema metrico) max | 55°C |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17144681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4523 |
Glass Fiber, Borosilicate Glass Fiber | 1 μm | 50/Pk. |
167.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17164681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4529 |
Glass Fiber, Borosilicate Glass Fiber | 1 μm | 1000/Pk. |
2890.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17144661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4002 |
Acrylic Copolymer (Hydrophilic) | 10 μm | 1000/Pk. |
2935.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17154661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4189 |
Acrylic Copolymer (Hydrophilic) | 0.8 μm | 50/Pk. |
184.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17194681
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4568 |
Acrylic Copolymer (Hydrophilic) | 0.8 μm | 1000/Pk. |
3325.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
- Meets aqueous sample filtration needs
- Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples
Specifica
Non-sterile | |
<125 μL | |
55°C |
3.9 cm2 | |
Polypropylene | |
25 mm |