Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with Nylon Membrane
Versatile filter for both aqueous and solvent-based sample filtration.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4502
536.44 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81450kg
Codice prodotto. 17114681
  • 3250.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
  • Saves time because no prewetting is required
Specifica
Specifica
Nylon
Non-sterile
Polypropylene
25 mm
0.45 μm
3.9 cm2
1000/Pk.