Learn More
Pall Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PTFE Membrane
The retention efficiency of the Acrodisc PSF filter can directly increase the life of your HPLC column.
Marca:  Pall AP-4501
2230.80 EUR valido fino al 2022-10-02
Usa il codice promo "18216" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.94500kg
Codice prodotto. 17104681
  • 3040.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • More retentive filters remove smaller non-dissolved particles that may rest on the head of the HPLC column and affect analytical results as they dissolve during an analysis
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
Polypropylene
100°C
0.45 μm
3.9 cm2
1000/Pk.
25 mm