Learn More
Cytiva Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane
Codice prodotto. 17104281
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
25 mm
Quantità:
1000/Pk.
250/Pk.
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Quantità unitSize
17104281 0.2 μm 25 mm 50/Pk. pezzi 50
17194271 0.45 μm 25 mm - pezzi 50
17134331 0.45 μm 25 mm 1000/Pk. pezzi 1000
17114281 1 μm 25 mm 50/Pk. pezzi 50
17124321 0.45 μm 4 mm 250/Pk. pezzi 250
17114341 0.2 μm 25 mm 1000/Pk. pezzi 1000
17154331 1 μm 25 mm 1000/Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17104281 Fornitore Cytiva N. del fornitore 4225
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 3.9 cm2
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) <125 μL
Materiale alloggiamento Polypropylene
N. per custodia 200/Cs.
Quantità 50/Pk.
Temperatura (sistema metrico) max 100°C
Diametro (sistema metrico) 25 mm