Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4226
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20650kg
Codice prodotto. 17114281
  • 184.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
<125 μL
200/Cs.
100°C
1 μm
3.9 cm2
Polypropylene
50/Pk.
25 mm