Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane and Minispike Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
262.00€ - 2275.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PTFE |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <14 μL |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17184351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4552 |
0.2 μm | 100/Pk. |
262.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4553 |
0.45 μm | 100/Pk. |
262.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4555 |
0.45 μm | 1000/Pk. |
2275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
PTFE | |
1 cm2 | |
Polypropylene | |
100°C |
Non-sterile | |
<14 μL | |
Minispike Outlet | |
13 mm |