Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Versapor™ Membrane, Sterile
Syringe filter for use in cell culture and other sensitive biological research.
216.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Acrylic Copolymer (Hydrophilic) |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 2.8 cm2 |
Quantità | 50/Pk. |
Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17174271
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4199 |
5 μm |
216.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17164271
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4190 |
1.2 μm |
216.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17144271
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4188 |
0.8 μm |
216.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Meets aqueous sample filtration needs
- Designed for laboratory applications only
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Acrylic Copolymer (Hydrophilic) | |
2.8 cm2 | |
25 mm |
Sterile | |
50/Pk. |