Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with wwPTFE Membrane and Minispike Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 2400
240.35 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 17104261
  • 257.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
wwPTFE
Non-sterile
<14 μL
300/Cs.
Minispike Outlet
13 mm
0.2 μm
1 cm2
Polypropylene
100/Pk.
55°C