Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporto per pipettatore in plastica acrilica
Pratico supporto per pipettatori trasparente
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18961-0060
90.62 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Il supporto in plastica acrilica trasparente consente di tenere fino a 6 pipettatori a portata di mano
- I due intagli sui due ripiani consentono di alloggiare e sostenere i modelli di pipettatore più diffusi
Specifica
Supporto, pipettatore in plastica | |
Trasparente | |
Plastica acrilica | |
Alloggiamento e supporto | |
2 | |
1 | |
305 mm | |
240 mm |
6 | |
6 pipettatori | |
2 | |
Pipettatori | |
1 | |
305 x 127 x 240 mm | |
127 mm |