Learn More
Sanplatec™ Acrylic Vacuum Desiccator YB-3 Type
Codice prodotto. 11827162
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
Codice prodotto. 11827162
Marca: Sanplatec™ 179+BS/RCYB3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
An acrylic vacuum desiccator featuring secure air tightness through high-level bonding.
  • High visibility from all sides and durable material
  • Vacuum gauge: for 0 to 0.1 MPa
  • Front door with silicone gasket and 5 latches
  • 2 valves equipped for vacuum and gas replacement
  • Rack shelves can be added or subtracted enabling you to increase or decrease the number of shelves to your needs
  • Up to 8 levels can be held in this model
Specifica
Colore Transparent
Materiale PMMA
Product Type Vacuum Desiccator
Da utilizzare con (applicazione) Dehumidification
N. di ripiani 4
Volume (sistema metrico) 30 L
Dimensioni interne (L x P x A) 240 x 220 x 460 mm
Larghezza (sistema metrico) 341 mm
Altezza (sistema metrico) 590 mm
Profondità (sistema metrico) 445 mm
Peso (sistema metrico) Approx. 26 kg