Learn More
Euro Protection™ Acrylonitrile Gloves
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Spessore (sistema metrico):
0.38 mm
0.46 mm
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Mark |
Colore | Green |
Finitura esterna | Bonded |
Materiale | Acrylonitrile |
Product Type | Nitrile Gloves |
Size | Small |
Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
Modello | S7 |
Quantità | 1 Each |
Resistente a | Chemical, oil, Grease, Acids, Alkalis |