missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACTH Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3C12C7, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Specifica

Antigene ACTH
Clone 3C12C7
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808165
Vedere i documenti
Proteintech
66358-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16898155
Vedere i documenti
Proteintech
66358-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

ATCH (adrenocorticotropic hormone) is a hormone which plays a major role in stimulating the adrenal cortex. It is formed through cleavage of the polypeptide precursor proopiomelanocortin (POMC), which also results in several other cleavage products including MSH, ACTH, and beta endorphin. ATCH is secreted from the anterior pituitary in response to the corticotropin-releasing hormone from the hypothalamus. It stimulates the secretion of glucocorticoids like cortisol, but has little control over the stimulation of mineralocorticoids like aldosterone, which is another major hormone of the adrenal cortex.
Specifica

Specifica

ACTH
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ACTH, ACTH Melanotropin alpha, Adrenocorticotropic hormone, Beta LPH Lipotropin gamma, CLIP, CLIP Lipotropin beta, Corticotropin lipotropin, Gamma LPH Melanotropin beta, LPH, MSH, POC, POMC, Pro opiomelanocortin, proopiomelanocortin
Pomc
IgG1
Protein G
Antibody
3C12C7
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Mouse, Rat, Human
P01189, P01193, P01194
18976, 24664, 5443
ACTH Fusion Protein Ag17311
Primary
-20°C
POMC
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato