Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Detect muscle-specific actin in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia™ MS-742-S0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00170kg
Codice prodotto. 12602227
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: HHF35
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Rabbit and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: SDS extract of human myocardium
Positive Control: Muscle or sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
Actin, Muscle Specific Ab-4
Monoclonal
Unconjugated
SDS extract of human myocardium
IVD
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
HHF35
Mouse
100 μL
Muscle Biology
Human, Rabbit, Rat
IgG2a κ