Learn More
asecos™ Activated Carbon Filter
Square activated carbon filter for use with Recirculating Air Filter System UFA.025.030.XL.
Marca:  asecos™ 40202
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.26200kg
Codice prodotto. 17675945
  • 222.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Filter
  • For model(s): UFA.025.030(.XL)
  • Activated carbon filter (angular)
Specifica
Specifica
1 Filter, Manual and Filter Code
5.42 kg
11.95 lb.
UFA.025.030.XL
282 x 298 x 101 mm
Activated Carbon Filter
Retention of Solvent Vapors (Hydrocarbons)